Få mere at vide
Cole-Parmer PVC Lab og vakuumrør
Artikelnummer. 30053886 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/5 tommer.
1/8 tommer
15/64 tommer.
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/64 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/4 tommer.
1-1/8 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/5 tommer.
1/8 tommer
11/32 tommer.
15/32 tommer.
15/64 tommer.
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053886 5/16 tommer 7/16 tommer
30054031 3/8 tommer 1/2 tomme.
30053338 1/16 tommer. 1/8 tommer
30053611 1/4 tommer 5/8 tommer.
30053704 1/2 tomme. 5/8 tommer.
30053850 1/2 tomme. 3/4 tommer
30053084 3/32 tommer. 5/32 tommer.
30053748 3/8 tommer 7/8 tommer.
30054239 5/64 tommer. 5/32 tommer.
30054309 1/2 tomme. 1-1/8 tommer.
30053306 3/8 tommer 9/16 tommer.
30053415 1/8 tommer 1/4 tommer
30053287 3/4 tommer 1 tomme
30053926 1 tomme 1-1/4 tommer.
30053701 1/4 tommer 3/8 tommer
30052936 5/16 tommer 1/2 tomme.
30053433 3/16 tommer 9/16 tommer.
30053381 1/8 tommer 3/16 tommer
30053136 3/8 tommer 5/8 tommer.
30053449 5/32 tommer. 15/64 tommer.
30053173 1/8 tommer 1/5 tommer.
30054048 1/5 tommer. 5/16 tommer
30054189 15/64 tommer. 11/32 tommer.
30052944 1/4 tommer 7/16 tommer
30053670 5/16 tommer 15/32 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 30053886 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5012100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    1021.82 DKK / 15m
    Spare 18.18 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Glat, poleret indervæg forhindrer —opbygninger ideel til almindelige laboratorieapplikationer
Alsidige applikationer, herunder peristaltiske pumper, analyseinstrumenter, inkubatorer, gas- og drænledninger. Glasglat indvendig boring til nem oprydning og omskiftning, hvilket forbedrer arbejdsgangens effektivitet. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 5/16 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 7/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Farve Gennemskinnelig
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.