Få mere at vide
Kartell™ PVC K30 slanger
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
12 mm
14 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Fremstillet af giftig PVC. Kartell™ PVC K30 slanger er fleksible og gennemsigtige.
- Temperaturområde: -5 °C til 50 °C
- Cadmium fri
- Velegnet til væskeoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 20 m |
| Til brug med (applikation) | Til overførsel af væsker |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -5 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 50 °C |