Få mere at vide
Kartell™ PVC K30 slanger
Artikelnummer. 12503407
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
12 mm
14 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12503407
Brand: Kartell™ 0389300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af giftig PVC. Kartell™ PVC K30 slanger er fleksible og gennemsigtige.
  • Polyvinylchlorid (PVC)
  • Fleksibel og gennemsigtig
  • Atoksisk materiale
  • Velegnet til væskeoverførsler
  • Cadium fri
  • Temperatur: +50 °C/-5 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (metrisk) 20 m
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker
Min. Driftstemperatur (metrisk) -5 °C
Emballagemængde 1 hver
Bredde (metrisk) 6 mm
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 50 °C