Få mere at vide
Kartell™ PVC K30 slanger
Artikelnummer. 10217301
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
12 mm
14 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 10217301
Brand: Kartell™ 0389400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af giftig PVC. Kartell™ PVC K30 slanger er fleksible og gennemsigtige.
  • Temperaturområde: -5 °C til 50 °C
  • Cadmium fri
  • Velegnet til væskeoverførsel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 20 m
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker
Min. Driftstemperatur (metrisk) -5 °C
Emballagemængde 1 hver
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 50 °C