Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC F002-203x203-BIPVC-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Mængde | 1 stk. |
| Stil | Tovejs |
| Til brug med (applikation) | Indendørs & Udendørs |
| Højde (metrisk) | 203 mm |
| Tykkelse | 1.591 mm |
| Bredde (metrisk) | 203.00 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -20° C-70° C |
| Vis mere |