Få mere at vide
Brady™ PVC ISO Sikkerhedsskilte: Ildslukkerpiktogram
Artikelnummer. 15163279 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Stil:
Panoramaudsigt
Tovejs
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
15163279 Panoramaudsigt Hver
15153279 Tovejs Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15163279 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 816900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 DKK
    187.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.77 DKK
    6% Slukket
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F001-203x203-VPVC-CRD/1
Materiale Polypropylen, PVC
Mængde 1 stk.
Stil Panoramaudsigt
Til brug med (applikation) Indendørs & Udendørs
Højde (metrisk) 203 mm
Tykkelse 1.591 mm
Bredde (metrisk) 203.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -20° C-70° C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød