Få mere at vide
Brady™ PVC ISO Sikkerhedsskilte: Brandalarmkaldepunkt
Artikelnummer. p-8004671
Stil:
Panoramaudsigt
Tovejs
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15193279
Brand: Brady™ 817691
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F005-203x203-BIPVC-CRD/1
Materiale Polypropylen, PVC
Mængde 1 stk.
Stil Tovejs
Til brug med (applikation) Indendørs & Udendørs
Højde (metrisk) 203 mm
Tykkelse 1.591 mm
Bredde (metrisk) 203.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -20° C-70° C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød