Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Type-T PVC-isolerede sonder med epoxybelagt spids
Artikelnummer. 11731349 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
-200 °C til +105 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Pakningsstørrelse
11731349 -200 °C til +105 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11731349 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0846606
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Brug disse sonder til applikationer, der kræver et isoleret kryds. Digi-Sense™ Type-T PVC-isolerede sonder med epoxybelagt spids er ideelle til kortvarig nedsænkning.
Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla. Svartid: 2 sekunder eller mere.
  • Eksponerede krydssonder anbefales ikke til brug med vandige opløsninger
  • Udsæt ikke type J-eksponerede krydssonder for fugt, da de vil ruste
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C til +105 °C
Type Termoelement sonde
Til brug med (applikation) Bruges til kortvarig nedsænkning
Længde (metrisk) 20.3 cm