Få mere at vide
Dostmann Electronic™ PVC nedsænkningssonder
Artikelnummer. 11862881
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
300 mm
Oversigt:
3 mm dia.
6 mm dia.
Sensortyper:
Klasse 1/10
Klasse 1/3
Klasse B
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Oversigt Sensortyper
11862881 300 mm 6 mm dia. Klasse 1/10
10259461 300 mm 3 mm dia. Klasse B
10688002 150 mm 3 mm dia. Klasse B
10331492 150 mm 3 mm dia. Klasse 1/3
11852881 300 mm 3 mm dia. Klasse 1/10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11862881 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 60001784
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en nøjagtighed på± °0,3 C og et temperaturområde på -200 til + °500 C, denne nedsænkningssonde er ideel til brug i laboratorie-, videnskabelige og andre forskningsmiljøer.
  • Tilbehør til håndmålere Serie P700
  • PT100 nedsænkningssonde
  • Dyksonde Pt100
  • -50 til +350 °C, Cl. B, 150 x 3 mm
  • Håndholdt måler tilbehør
Tekniske data
Type Nedsænkningssonde
Oversigt 6 mm dia.
Materiale Polypropylen, PVC
Sensortyper Klasse 1/10
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +450 °C
Længde (metrisk) 300 mm