Få mere at vide
Dostmann Electronic™ PVC nedsænkningssonder
Beskrivelse
- Tilbehør til håndmålere Serie P700
- PT100 nedsænkningssonde
- Dyksonde Pt100
- -50 til +350 °C, Cl. B, 150 x 3 mm
- Håndholdt måler tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nedsænkningssonde |
| Oversigt | 3 mm dia. |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Sensortyper | Klasse 1/10 |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +450 °C |
| Længde (metrisk) | 300 mm |