Få mere at vide
Dostmann Electronic™ PVC nedsænkningssonder
Artikelnummer. 10331492
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
300 mm
Oversigt:
3 mm dia.
6 mm dia.
Sensortyper:
Klasse 1/10
Klasse 1/3
Klasse B
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Oversigt Sensortyper
10331492 150 mm 3 mm dia. Klasse 1/3
10259461 300 mm 3 mm dia. Klasse B
10688002 150 mm 3 mm dia. Klasse B
11852881 300 mm 3 mm dia. Klasse 1/10
11862881 300 mm 6 mm dia. Klasse 1/10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10331492 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 60001018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en nøjagtighed på± °0,3 C og et temperaturområde på -200 til + °500 C, denne nedsænkningssonde er ideel til brug i laboratorie-, videnskabelige og andre forskningsmiljøer.
  • Tilbehør til håndmålere Serie P700
  • Immersionssonde Pt100, -200 til +450 °C,± 0,03 C, °150x3 mm
  • PT100 Præcisionssonde 1/3 DIN DIN 150x3 mm
Tekniske data
Type Nedsænkningssonde
Oversigt 3 mm dia.
Materiale Polypropylen, PVC
Sensortyper Klasse 1/3
Nøjagtighed ±0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +500 °C
Længde (metrisk) 150 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.