Få mere at vide
Welch Ilmvac™ PVC Hose with Support Spiral
Artikelnummer. 10649772 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 10649772
Brand: Welch Ilmvac™ 710058
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Samlet længde (metrisk) 100 cm
Emballagemængde 1 Each
Produkttype Hose with Support Spiral