Få mere at vide
Masterflex™ PVC High Pressure Tubing with Luer Ends
Artikelnummer. 12606225
Samlet længde (metrisk):
1.21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12606225
Brand: Masterflex™ 3052618
Tekniske data
Materiale PVC
Samlet længde (metrisk) 1.21 mm
Emballagemængde 10 Pack
Sterilitet Non-sterile
Maksimalt tryk 900 psi