Få mere at vide
Euro Protection™ PVC Gloves
Størrelse:
9
Farve:
Grøn
Rød
Længde (metrisk):
27 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 9 |
| Foring | Bomuld |
| Mængde | 10 Pakke |
| Længde (metrisk) | 27 cm |