Få mere at vide
Euro Protection™ PVC Gloves
Artikelnummer. 12018085
Skift visning
Størrelse:
9
Farve:
Grøn
Rød
Længde (metrisk):
27 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Farve Længde (metrisk)
12018085 9 Rød 27 cm
12058095 9 Grøn 27 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12018085 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 3509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.40 DKK
    277.76 DKK / 10 par
    Spare 276.64 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Farve Rød
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Foring Bomuld
Mængde 10 Pakke
Længde (metrisk) 27 cm