missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cole-Parmer PVC-brændstof- og smøremiddelslanger

Artikelnummer. 30054361 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
2/25 tommer.
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
7/50 tommer.
9/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
7.6m
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre unitSize
30054361 3/8 tommer 1/2 tomme. 7.6m
30053300 1/8 tommer 1/4 tommer -
30053384 3/16 tommer 5/16 tommer 7.6m
30054304 2/25 tommer. 7/50 tommer. 7.6m
30053137 5/16 tommer 7/16 tommer 7.6m
30053794 1/4 tommer 3/8 tommer 7.6m
30053950 1/2 tomme. 3/4 tommer 7.6m
30053459 7/16 tommer 9/16 tommer. 7.6m
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30054361

Brand: Cole-Parmer 5012139

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Specielt formuleret til at modstå hærdning og hævelse

Modstå kulbrinter, undgå hævelse og reducere revner. Overfør sikkert kemikalier og petrokemikalier, herunder benzin, petroleum, olier og skæremidler. Beskytter mod udvaskning og produktkontamination. Ideel til applikationer lige fra små motorbrændstofledninger til kølevæskeoverførsel. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger

Tekniske data

Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 1/2 tomme.
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Steriliseringsmetode Nej
Farve Gul
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.