Få mere at vide
Cole-Parmer PVC-brændstof- og smøremiddelslanger
Artikelnummer. 30053300 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
2/25 tommer.
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
7/50 tommer.
9/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
7.6m
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre unitSize
30053300 1/8 tommer 1/4 tommer -
30053384 3/16 tommer 5/16 tommer 7.6m
30054304 2/25 tommer. 7/50 tommer. 7.6m
30054361 3/8 tommer 1/2 tomme. 7.6m
30053137 5/16 tommer 7/16 tommer 7.6m
30053794 1/4 tommer 3/8 tommer 7.6m
30053950 1/2 tomme. 3/4 tommer 7.6m
30053459 7/16 tommer 9/16 tommer. 7.6m
8 options
Artikelnummer. 30053300
Brand: Cole-Parmer 5012135
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt formuleret til at modstå hærdning og hævelse
Modstå kulbrinter, undgå hævelse og reducere revner. Overfør sikkert kemikalier og petrokemikalier, herunder benzin, petroleum, olier og skæremidler. Beskytter mod udvaskning og produktkontamination. Ideel til applikationer lige fra små motorbrændstofledninger til kølevæskeoverførsel. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Farve Gul