Få mere at vide
Gilson™ PVC slange til MF1 og MF4 pumpehoved
Artikelnummer. 10674923 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Flowhastighed:
0,574 ml/min.
1,22 ml/min.
1,9 ml/min.
14 ml/min.
25 ml/min.
39 ml/min.
47 ml/min.
6 ml/min.
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 10674923
Brand: Gilson™ F117969
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med MF1 og MF4 pumpehoved
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3,18 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 4.8 mm
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med Til MF1 og MF4 pumpehoveder
Til brug med (applikation) generel brug
Emballagemængde 1 hver
Flowhastighed 47 ml/min.
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttype Forlænger pumpeslange