Beskrivelse
- PVC
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,25 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.1 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Til brug med | Til MF1 og MF4 pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | generel brug |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Flowhastighed | 0,574 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Low (Lav) |
| Vis mere |