Få mere at vide
Gilson™ PVC slange til MF1 og MF4 pumpehoved
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Flowhastighed:
0,574 ml/min.
1,22 ml/min.
1,9 ml/min.
14 ml/min.
25 ml/min.
39 ml/min.
47 ml/min.
6 ml/min.
Pakningsstørrelse:
3m
Beskrivelse
- PVC
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,38 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.2 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Til brug med | Til MF1 og MF4 pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | generel brug |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Flowhastighed | 1,22 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Low (Lav) |
| Vis mere |