Få mere at vide
Gilson™ PVC elastomer forlængerrør
Artikelnummer. 10285972 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 10285972
Brand: Gilson™ F117980
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Som en del af vores MINIPULS™ 3 og Evolution linjer af peristaltiske pumper, Gilson tilbyder en række forskellige slanger af forskellige materialer, indvendige diameterstørrelser og længder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med (applikation) generel brug
Flowhastighed 179 ml/min.
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C