Få mere at vide
DWK Life Sciences PVC-belagte reagensflasker med polypropylenhætter
Artikelnummer. 12462571 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12462571 125 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12462571 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 221014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.35 DKK
    905.59 DKK / Pakke med 6
    Spare 88.76 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Gør dit laboratorium mere sikkert.
Hård belægning eliminerer glasspredning, hvis det går i stykker, så oprydningen er nem og sikker.
  • Inert PVC-belægning modstår stærke syrer, alkalier og de fleste opløsningsmidler
  • Borosilikatglas er stærkt og revnebestandigt, og drypfri hældningslæbe giver sikrere og renere hældning
  • 4,2 og 8,45 oz. (125 og 250 ml) flasker har en speciel skruelåg og etiket for at hjælpe med at opfylde OSHA-kravene
  • 0,6 gal. (2300 ml) flasker har et fingergreb
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4,8 tommer
Materiale Borosilikatglas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 122 mm
Højde (engelsk) 4,8 tommer
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-430 mm
Diameter (metrisk) 122 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 4 oz.