Få mere at vide
Kautex™ PVC Captive Caps
Beskrivelse
- Klar rød; let at se
- Til brug med lukninger til flasker med smal mund
- Fås til at passe til lukninger i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Trådstørrelse (metrisk) | 00 mm |
| Halsfinish | 00 mm |
| Til brug med (udstyr) | Dropper lukninger til flasker med kapacitet: 10/20/30/50/100/200/250/500/1000/2000/3000 mL |
| Produkttype | Captive |