Få mere at vide
BRAND™ PVC-buretteklemme
Artikelnummer. 11603249 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
To Buretter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11603249 To Buretter Hver
1 options
Artikelnummer. 11603249 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 578000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    545.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.10 DKK
    2% Slukket
På lager
To buretter op til 50 ml kan monteres på få sekunder. PVC-belagte klemmer giver et sikkert greb. Komfortabel højdejustering. Gradueringer forbliver synlige.
  • Aluminium trykstøbning konstruktion
  • Med rulle montering
  • PVC-belagte klemmer
  • Til brug med 2 buretter
  • Meget robust design, nem at betjene
  • Integreret støttestik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) To Buretter
Materiale PVC-belagt aluminium
nr. pr. pakke 1 hver
Inkluderer Rulle montering
Type Buret klemme