Få mere at vide
Heathrow Scientific™ PVC bulk indpakket reagensbeholder
Artikelnummer. 16371076 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
55 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16371076 55 mL
1 options
Artikelnummer. 16371076 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 DKK
    313.43 DKK / Pakke med 100
    Spare 17.57 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer.
  • Trugdesign med av-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,9 oz.
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Dimensioner (L x B x H) 4 x 1,10 x 1,20 tommer.
Materiale Polypropylen, PVC
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Reagenspipettering
Emballage Bulk indpakket
Mængde 100 Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Indviklet