Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hånddrevet vakuumpumpe
Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
16 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Producer op til 25 tommer. Hg vakuum eller test for tryklækager med denne vakuumpumpe. Cole-Parmer™ Hånddrevne vakuumpumper er forseglede og selvsmørende for en lang, vedligeholdelsesfri levetid.
- Vakuummåleren er inddelt i både centimeter og tommer kviksølv
- Indbygget udløser giver dig mulighed for at udløse vakuum uden at afbryde pumpen
- PVC er let og let at håndtere
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 0,85 bar |
| Materiale | PVC-hus, PTFE-hane/polycarbonat |
| Flowhastighed | 16 ml/slag |
| Samlet højde (metrisk) | 241 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 191 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 51 mm |
| Pumpetype | Vakuumpumpe |
| Maksimalt tryk | 0,85 bar |