Få mere at vide
Navailles PVC Auto-adaptiv stol
Artikelnummer. 17406172
Skift visning
Siddehøjde:
470 til 600 mm
630 til 870 mm
Inkluderer:
Sæde, Ryglæn, Fodstøtte
Sæde, ryglæn
Hjultype:
Ingen
Kromhjul
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Siddehøjde Inkluderer Hjultype
17406172 630 til 870 mm Sæde, Ryglæn, Fodstøtte Ingen
17496162 470 til 600 mm Sæde, ryglæn Kromhjul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17406172 Leverandør Navailles Leverandørnr. 4UP 91GHAP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5691.89 DKK
    4857.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 834.80 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Den autoadaptive PVC-stol fremmer en dynamisk kropsholdning, genopretter kroppen naturligt og forbedrer blodgennemstrømningen i benene. Den består af en kort siddeplads, der vippes fremad, opdelt i to dele, baseret på lydløse blokke, der danner en trekant.
  • Ergonomi og design eliminerer trætheden
  • Slidbestandigt materiale uden hæfteklammer eller sømme
  • aluminium, 5-grenet forstærket bund
  • Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • Deformerbart sæde med 2° fremad vippe
  • Samling på silentbloc
  • Højt justerbart ryglæn med lændestøtte
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance M1
Slutte Urban M1 PVC
Inkluderer Sæde, Ryglæn, Fodstøtte
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 630 til 870 mm
Polstring Urban M1 PVC
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 28.5 lb.
Vægt (metrisk) 12.9 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 60 cm