Få mere at vide
Masterflex™ PVC 3-vejs kugleventil
Artikelnummer. 15297536
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, PVC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
15297536 Polypropylen, PVC Hver
1 options
Artikelnummer. 15297536 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0137760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00 DKK
    248.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.58 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Tekniske data
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet højde (metrisk) 25.4 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 cm
Mængde 1 stk.
Type 3-vejs kugleventil