Tekniske data
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 60 °C |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet højde (metrisk) | 25.4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 2,45 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | 2-vejs kugleventil |