Få mere at vide
Ansell Edmont™ AlphaTec™ 65-100 PVC forklæde
Artikelnummer. 15643146 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
35 x 45 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15643146 35 x 45 tommer. Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15643146 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 56100
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tilbyder fremragende beskyttelse, hvor stænk fra syrer og kaustiske baser er et problem.
  • PVC-konstruktionen er fleksibel, men giver modstand mod slid og punktering
  • Forseglede tyller med justerbare bånd giver mulighed for størrelsesjustering uden afrivning
Ordreinfo
dimColor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale Polypropylen, PVC
Farve Grøn
Engangs Begrænset brug
Lukketype Uafgjorte
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Kemikalier, fedtstoffer, olier og fedt
Tykkelse 0.508 mm
Inkluderer Ekstra lang hals og taljebånd.
Til brug med (applikation) Fødevarehåndtering og -forarbejdning, industriel vedligeholdelse og kemisk forarbejdning. Â
Dimensioner (L x B) 35 x 45 tommer.