Få mere at vide
Putrescine dihydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493130 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493130 1 g
11403140 25 g
11413140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493130 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210045001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Putrescine is a biogenic polyamine and precursor of spermidine. It is formed via decarboxylation of ornithine or by decarboxylation of arginine followed by hydrolysis
Chemical Identifiers
CAS 333-93-7
Molekylær formel C4H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 161.07
MDL nummer MFCD00012526
InChI nøgle XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC navn butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL C(CCN)CN.Cl.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Putrescine dihydrochloride
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 161.08
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Putrescine Dihydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tetramethylenediammonium dichloride