Få mere at vide
Putrescindihydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403140 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11403140 25 g
11493130 1 g
11413140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403140 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210045025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Putrescin er et biogent polyamin og forløber for spermidin. Det dannes ved decarboxylering af ornithin eller ved decarboxylering af arginin efterfulgt af hydrolyse
Kemiske identifikatorer
CAS 333-93-7
Molekylær formel C4H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 161.07
MDL nummer MFCD00012526
InChI nøgle XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC navn butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL C(CCN)CN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Putrescine dihydrochloride
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 161.08
Fysisk form Krystallinsk pulver