Få mere at vide
Putrescindihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971676
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17971676 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17971676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2551.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Putrescindihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Analyt- eller komponentnavne Putrescine dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H12 N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.NCCCCN
IUPAC navn butan-1,4-diamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 161.07
Mængde 250 mg
Formel vægt 160,0534 g/mol