Få mere at vide
Putrescindihydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458919
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458919 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458919 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2551.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Analyt- eller komponentnavne Putrescine dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H12 N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Cl.NCCCCN
IUPAC navn butan-1,4-diamin; dihydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 161.07
Mængde 10 mg
Formel vægt 160,0534 g/mol