Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Putrescine |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,877 g/ml ved 25 °C |
| Analyseprocentområde | ∽98% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 88.15 |
| Fysisk form | Væske |