Få mere at vide
Putrescine,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483120 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11483120 1 g
11493120 5 g
11403130 25 g
11413130 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483120 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210044101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Putrescine er en GABA-precursor i mange biologiske systemer og synthon for amido-urinstoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-60-1
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008235
InChI nøgle KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC navn butan-1,4-diamin
SMIL C(CCN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Putrescine
Farve Farveløs
Tæthed 0.877g/mL at 25°C
Analyseprocentområde ∽98%
Mængde 1 g
Formel vægt 88.15
Fysisk form Væske