Få mere at vide
RL Enterprises™ Kork borer skubbestang
Artikelnummer. 12920896 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Forniklet messing
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12920896 Forniklet messing Hver
1 options
Artikelnummer. 12920896
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skubbestang til rydning af borere.
  • Fremstillet af messing og forniklet
  • Størrelser nummereret fortløbende fra 1 og opefter i hvert sæt
Tekniske data
Produkttype Kun skubbestang
Materiale Forniklet messing
Til brug med (udstyr) Kork
Mængde Hver