Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Push-Pull sprøjteventil
Artikelnummer. 10157020
Skift visning
Til brug med (udstyr):
25μ L til 2,5 mL aftagelige nålesprøjter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10157020 25μ L til 2,5 mL aftagelige nålesprøjter Hver
1 options
Artikelnummer. 10157020 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 031905
Forventet forsendelse: 27-01-2027
An SGE en sprøjte, der er formonteret med en ventil, vil sætte en prøve under tryk før injektion.
  • Reservedele til sprøjte med ventil
  • Push-pull med nål
Specifications
Til brug med (udstyr) 25μ L til 2,5 mL aftagelige nålesprøjter
Inkluderer 5 cm L x 0,63 OD Udskiftelig keglespidsnål