Få mere at vide
Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials
Artikelnummer. 15314779 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 882
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15314779
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Store and display specimens securely and easily. Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials are available in a variety of sizes. Fisherbrand™ screw-in polyethylene caps are sold separately.
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Versatile capacity range from a variety of sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
  • Fisherbrand™ Polyethylene Push-in Caps for Glass Specimen Vials sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Neutralt glas (type 1B)
Volumen (metrisk) 1.75 mL
Lukketype Push-in hætte
Højde (metrisk) 36 mm
Lukkestørrelse 8 mm