Få mere at vide
Purvalanol A, MedChemExpress
Beskrivelse
Purvalanol A is a potent CDK inhibitor, which inhibits cdc2-cyclin B, cdk2-cyclin A, cdk2-cyclin E, cdk4-cyclin D1, and cdk5-p35 with IC50s of 4, 70, 35, 850, 75 nM, resepctively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Purvalanol A |
| CAS | 212844-53-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H25ClN6O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | NG-60 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM) |
| SMIL | CC([C@@H](NC1=NC(NC2=CC=CC(Cl)=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CO)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.89 |
| Vis mere |