Få mere at vide
PURUS™ Rammer til Biohybrid™ Forureningskontrol måtter
Artikelnummer. 15362002 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
660 x 965 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15362002 660 x 965 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15362002 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PF 2638 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1341.17 DKK
    895.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 445.32 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Designet til at blive brugt sammen med PURUS™ Biohybrid™ måtte for at skabe et system, der er nemt at bruge i ethvert kritisk område, hvor direkte klæbning af måtter til en gulvoverflade ikke er tilladt.
  • Nem at flytte til rengøring
  • Skridsikker bagside sikrer, at rammen forbliver på plads
  • Passer til alle PURUS™ Biohybrid™ måtter
  • Stærk og holdbar
  • Skridsikker lavet af polymerbelagt polyestertekstil
  • Naturlig antimikrobiel, mug- og meldugresistent
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 660 x 965 mm
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Til brug med (udstyr) 610 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Tykkelse (metrisk) 3.175 mm
Farve Hvid
Materiale Polystyren