Få mere at vide
PURUS™ Rammer til EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
Artikelnummer. 15352002 Shop alle Purus produkter
Dimensioner (L x B):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15352002
Brand: PURUS™ PF 2047 01 W 00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at blive brugt sammen med PURUS™ EnviroTack™ måtte for at skabe et system, der er nemt at bruge i ethvert kritisk område, hvor direkte klæbning af måtter til en gulvoverflade ikke er tilladt.
  • Nem at flytte til rengøring
  • Skridsikker bagside sikrer, at rammen forbliver på plads
  • Passer til alle PURUS™ EnviroTack™ måtter
  • Stærk og holdbar
  • Skridsikker lavet af polymerbelagt polyestertekstil
  • Naturlig antimikrobiel, mug- og meldugresistent
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 508 x 1194 mm
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Til brug med (udstyr) 457 x 1143 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Tykkelse (metrisk) 3.175 mm
Farve Hvid
Materiale Polystyren