Få mere at vide
PURUS™ Rammer til Biohybrid™ Forureningskontrol måtter
Artikelnummer. 15372002 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
965 x 965 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15372002 965 x 965 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15372002 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PF 3838 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.80 DKK
    1188.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 592.30 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Designet til at blive brugt sammen med PURUS™ EnviroTack™ måtte for at skabe et system, der er nemt at bruge i ethvert kritisk område, hvor direkte klæbning af måtter til en gulvoverflade ikke er tilladt.
  • Nem at flytte til rengøring
  • Skridsikker bagside sikrer, at rammen forbliver på plads
  • Passer til alle PURUS&trade Biohybrid&trade måtter
  • Stærk og holdbar
  • Skridsikker lavet af polymerbelagt polyestertekstil
  • Naturlig antimikrobiel, mug- og meldugresistent
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 965 x 965 mm
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Til brug med (udstyr) 914 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats
Tykkelse (metrisk) 3.175 mm
Farve Hvid
Materiale Polystyren