Få mere at vide
PURUS™ 60-lags EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15763619 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
18 x 45 tommer
24 x 30 tommer
24 x 36 tommer
26 x 45 tommer
36 x 36 tommer
36 x 45 tommer
Overfladebelægning:
Almindelig tack
Højt tack
High Tack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Overfladebelægning Pakningsstørrelse
15763619 Hvid 24 x 30 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15311982 Grå 26 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15361992 Blå 36 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15311962 Blå 18 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15321962 Grå 18 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15371962 Blå 18 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15381962 Grå 18 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15743619 Blå 24 x 30 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15753619 Grå 24 x 30 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15391962 Hvid 18 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15331972 Blå 24 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15341972 Grå 24 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15351972 Hvid 24 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15381972 Blå 26 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15321982 Hvid 26 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15381982 Blå 36 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15371992 Grå 36 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15331962 Hvid 18 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15391992 Hvid 36 x 45 tommer Højt tack Pakke med 4
15381992 Hvid 36 x 45 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15391982 Grå 36 x 36 tommer Almindelig tack Pakke med 4
15391972 Blå 26 x 45 tommer High Tack Pakke med 4
15331982 Hvid 26 x 45 tommer Højt tack Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15763619 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PS 2430 64 W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    871.80 DKK / Pakke med 4
    Spare 373.20 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Udelukkende fra PURUS™ , EnviroTack™ måtter er de første forureningskontrolprodukter nogensinde, der indeholder GMO-fri, plantebaserede fornybare materialer, hvilket giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
  • Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
  • Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
  • Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
  • Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certificeringer
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg
Dimensioner (L x B) 24 x 30 tommer
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Mængde 60 ark/måtter, 4 måtter/k.
Overfladebelægning Almindelig tack
Tykkelse (engelsk) Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil
Tykkelse (metrisk) Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m
Farve Hvid
Materiale LDPE-blanding