Få mere at vide
PURUS™ 60-lags EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15391982 Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
White
Dimensioner (L x B):
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tommer)
18 x 45 tommer.
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 tommer)
61,0 x 91,4 cm (24 x 36 tommer)
26 x 45 tommer
26 x 45 tommer.
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
36 x 45 in.
91,4 x 114,3 cm (36 x 45 tommer)
91,44 x 114,3 cm (36 x 45 tommer)
Overfladebelægning:
Almindelig tack
Højt tack
High Tack
Høj tack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15391982
Brand: PURUS™ PS 3636 64 G
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udelukkende fra PURUS™ , EnviroTack™ måtter er de første forureningskontrolprodukter nogensinde, der indeholder GMO-fri, plantebaserede fornybare materialer, hvilket giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
  • Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
  • Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
  • Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
  • Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certificeringer
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg
Dimensioner (L x B) 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Mængde 60 ark/måtter, 4 måtter/k.
Overfladebelægning Almindelig tack
Tykkelse (engelsk) Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil
Tykkelse (metrisk) Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m
Farve Grå
Materiale LDPE-blanding