Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Gulvmåtter
- Kontrollerede miljøer Mats
- PURUS™ 60-lags EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
PURUS™ 60-lags EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
Artikelnummer. 15351972
Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
18 x 45 tommer
24 x 30 tommer
24 x 36 tommer
26 x 45 tommer
36 x 36 tommer
36 x 45 tommer
Overfladebelægning:
Almindelig tack
Højt tack
High Tack
Unit Size:
Pakke med 4
23 product options available for selection
| Product Code. | Farve | Dimensioner (L x B) | Overfladebelægning | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 15351972 | Hvid | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15311982 | Grå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15763619 | Hvid | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15361992 | Blå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15311962 | Blå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15321962 | Grå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15371962 | Blå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15381962 | Grå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15743619 | Blå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15753619 | Grå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391962 | Hvid | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15331972 | Blå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15341972 | Grå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15381972 | Blå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15321982 | Hvid | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15381982 | Blå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15371992 | Grå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15331962 | Hvid | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391992 | Hvid | 36 x 45 tommer | Højt tack | Pakke med 4 |
| 15381992 | Hvid | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391982 | Grå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391972 | Blå | 26 x 45 tommer | High Tack | Pakke med 4 |
| 15331982 | Hvid | 26 x 45 tommer | Højt tack | Pakke med 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15351972
Supplier
PURUS™
Supplier No.
PS 2436 64 W
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Udelukkende fra PURUS™ , EnviroTack™ måtter er de første forureningskontrolprodukter nogensinde, der indeholder GMO-fri, plantebaserede fornybare materialer, hvilket giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra gangtrafik og udstyrshjul
- Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
- Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
- Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
- Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certifications
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 36 tommer |
| Til brug med (applikation) | Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer |
| Mængde | 60 ark/måtter, 4 måtter/k. |
| Overfladebelægning | Almindelig tack |
| Tykkelse (engelsk) | Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil |
| Tykkelse (metrisk) | Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m |
| Farve | Hvid |
| Materiale | LDPE-blanding |