Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Gulvmåtter
- Kontrollerede miljøer Mats
- PURUS™ 60-lags EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
PURUS™ 60-lags EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
Artikelnummer. 15311982
Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
18 x 45 tommer
24 x 30 tommer
24 x 36 tommer
26 x 45 tommer
36 x 36 tommer
36 x 45 tommer
Overfladebelægning:
Almindelig tack
Højt tack
High Tack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Dimensioner (L x B) | Overfladebelægning | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15311982 | Grå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15763619 | Hvid | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15361992 | Blå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15311962 | Blå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15321962 | Grå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15371962 | Blå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15381962 | Grå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15743619 | Blå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15753619 | Grå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391962 | Hvid | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15331972 | Blå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15341972 | Grå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15351972 | Hvid | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15381972 | Blå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15321982 | Hvid | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15381982 | Blå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15371992 | Grå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15331962 | Hvid | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391992 | Hvid | 36 x 45 tommer | Højt tack | Pakke med 4 |
| 15381992 | Hvid | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391982 | Grå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | Pakke med 4 |
| 15391972 | Blå | 26 x 45 tommer | High Tack | Pakke med 4 |
| 15331982 | Hvid | 26 x 45 tommer | Højt tack | Pakke med 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15311982
Leverandør
PURUS™
Leverandørnr.
PS 2645 64 G
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1730.00 DKK
1147.61 DKK / Pakke med 4
Spare 582.39 DKK
33% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
1643.50 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Udelukkende fra PURUS™ , EnviroTack™ måtter er de første forureningskontrolprodukter nogensinde, der indeholder GMO-fri, plantebaserede fornybare materialer, hvilket giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra gangtrafik og udstyrshjul
- Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
- Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
- Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
- Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certificeringer
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg |
| Dimensioner (L x B) | 26 x 45 tommer |
| Til brug med (applikation) | Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer |
| Mængde | 60 ark/måtter, 4 måtter/k. |
| Overfladebelægning | Almindelig tack |
| Tykkelse (engelsk) | Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil |
| Tykkelse (metrisk) | Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m |
| Farve | Grå |
| Materiale | LDPE-blanding |