Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Gulvmåtter
- Kontrollerede miljøer Mats
- PURUS™ 30-lag EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
PURUS™ 30-lag EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
Artikelnummer. 15351962
Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Hvid
Klar
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
18 x 45 tommer
24 x 30 tommer
24 x 36 tommer
26 x 45 tommer
36 x 36 tommer
36 x 45 tommer
36 x 60 tommer
Overfladebelægning:
Almindelig tack
Højt tack
Mængde:
30 ark/måtter, 4 måtter/k.
30 ark/måtter, 8 måtter/k.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Dimensioner (L x B) | Overfladebelægning | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15351962 | Grå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15713619 | Klar | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15361972 | Blå | 26 x 45 tommer | Højt tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 13410329 | Blå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15321992 | Blå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15391952 | Grå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15301962 | Hvid | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15361962 | Hvid | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15381952 | Blå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15341962 | Blå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15733619 | Hvid | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15703619 | Blå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15301972 | Blå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15321972 | Hvid | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15371972 | Grå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15351982 | Blå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15361982 | Grå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15341992 | Grå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15302002 | Blå | 36 x 60 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15371982 | Hvid | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15322002 | Grå | 36 x 60 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15332002 | Hvid | 36 x 60 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15763599 | Hvid | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15351992 | Hvid | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15341982 | Blå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 13400329 | Hvid | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15311992 | Grå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15311972 | Grå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15753599 | Grå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15723619 | Grå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15351962
Supplier
PURUS™
Supplier No.
PS 1845 38 G
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1302.21 DKK
863.08 DKK / Pakke med 8
Spare 439.13 DKK
33% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
776.77 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
- Stærk& Effektiv levering af pålidelig og avanceret ydeevne
- Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
- Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certifications
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 45 tommer |
| Til brug med (applikation) | Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer |
| Mængde | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. |
| Overfladebelægning | Almindelig tack |
| Tykkelse (engelsk) | Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil |
| Tykkelse (metrisk) | Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m |
| Farve | Grå |
| Materiale | LDPE-blanding |
| Type | Forureningskontrolmåtte |