Få mere at vide
PURUS™ 30-lag EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Klar
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Tykkelse (engelsk):
1,4 mil
30 lag
Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil
Mængde:
30 ark/måtter, 4 måtter/k.
30 ark/måtter, 8 måtter/k.
4/Cs.
60 ark/måtter, 4 måtter/k.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
Beskrivelse
- Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
- Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
- Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
- Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certificeringer
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg |
| Dimensioner (L x B) | 914 x 914 mm |
| Til brug med (applikation) | Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer |
| Mængde | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. |
| Overfladebelægning | Almindelig tack |
| Tykkelse (engelsk) | Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil |
| Tykkelse (metrisk) | Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m |
| Farve | Blå |
| Materiale | LDPE-blanding |