Få mere at vide
PURUS™ 30-lag EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15321992 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Klar
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
457 x 914 mm
457 x 1143 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Overfladebelægning:
Almindelig tack
Højt tack
Regular Tack
Mængde:
30 ark/måtter, 4 måtter/k.
30 ark/måtter, 8 måtter/k.
4/Cs.
60 ark/måtter, 4 måtter/k.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Overfladebelægning Mængde unitSize
15321992 Blå 914 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15351962 Grå 457 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15713619 Klar 610 x 762 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15361972 Blå 660 x 1143 mm Højt tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
13410329 Blå 660 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15312002 Blå 914 x 1524 mm Højt tack 60 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15391952 Grå 457 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15301962 Hvid 457 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15361962 Hvid 457 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15381952 Blå 457 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15341962 Blå 457 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15733619 Hvid 610 x 762 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15703619 Blå 610 x 762 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15301972 Blå 610 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15321972 Hvid 610 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15371972 Grå 660 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15351982 Blå 914 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15361982 Grå 914 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15341992 Grå 914 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15302002 Blå 914 x 1524 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15371982 Hvid 914 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15322002 Grå 914 x 1524 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15332002 Hvid 914 x 1524 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15763599 Hvid 457 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15351992 Hvid 914 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15341982 Blå 914 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15743599 Blå 18 x 36 tommer Regular Tack 4/Cs. Pakke med 4
13400329 Hvid 660 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15311992 Grå 914 x 1143 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15311972 Grå 610 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 8 måtter/k. Pakke med 8
15753599 Grå 457 x 914 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
15723619 Grå 610 x 762 mm Almindelig tack 30 ark/måtter, 4 måtter/k. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 15321992 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PS 3645 38 B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udelukkende fra PURUS™ , EnviroTack™ måtter er de første forureningskontrolprodukter nogensinde, der indeholder GMO-fri, plantebaserede fornybare materialer, hvilket giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
  • Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
  • Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
  • Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
  • Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certificeringer
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg
Dimensioner (L x B) 914 x 1143 mm
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Mængde 30 ark/måtter, 8 måtter/k.
Overfladebelægning Almindelig tack
Tykkelse (engelsk) Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil
Tykkelse (metrisk) Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m
Farve Blå
Materiale LDPE-blanding
Type Contamination Control Mat